Läs mer
Bismuth(III) phosphate, 99%
Produktkod. p-7050743
Kvantitet:
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
250g
50g
Produktkod. 11338158
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 039380.18
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 10049-01-1 | BiH3O4P | 306.97 g/mol
Vismut(III)fosfat används vid behandling av njurcystor.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10049-01-1
Molekylformel BiH3O4P
Molekylvikt (g/mol) 306.97
MDL-nummer MFCD00049721
InChI-nyckel SFOQXWSZZPWNCL-UHFFFAOYSA-N
Synonym bismuth phosphate, bismuth iii phosphate, bismugel, phosphoric acid, bismuth 3+ salt 1:1, bismuth phosphate mi, bismuth phosphate who-dd, acmc-20allc, bismuth orthophosphate, bi.po4, bismuth phosphate,
PubChem CID 9839429
LEDER [Bi+3].OP(O)(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Bismuth(III) phosphate
Smältpunkt (decomposition)
Fysisk form Pulver
Kvantitet 50 g
Merck Index 14,1275
Löslighetsinformation Insoluble in water and alkali; Soluble in hydrochloric acid
IUPAC-namn vismut; fosfat
Formel vikt 303.95
Procent renhet 99%
Odör Odorless
Densitet 6.32 g/mL
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.