Läs mer
Bismuth(III) selenide, 99.995% (metals basis), Thermo Scientific™
Brand:  Thermo Scientific Alfa Aesar 047198.06
Kvantitet 5g
 Se fler versioner av denna produkt
Produktkod. 15492907
  • 2347.99 SEK / 5g
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Beskrivning
Beskrivning
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiska identifierare
12068-69-8
MFCD00014200
dibismuth selenium 2-, dibismuth triselenide, dibismuth 3+ ion triselenide, bismuth selenide,, bismuth iii selenide trace metals basis 10g
Specifikationer
Bismuth(III) selenide
5g
MFCD00014200
14,1278
Insoluble in water.
99.999%
12068-69-8
(metals basis)
UN3283
dibismuth selenium 2-, dibismuth triselenide, dibismuth 3+ ion triselenide, bismuth selenide,, bismuth iii selenide trace metals basis 10g
654.84
6.82 g/mL