Läs mer
Bismuth(III) Subnitrate, 98%, Honeywell Fluka™
Produktkod. 15693200 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
100 g
500 g
Förpackning:
Poly Bottle
Förpackningsstorlek:
100g
500g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
15693200 100 g Poly Bottle 100g
15613210 5 g Poly Bottle 5g
15603210 500 g Poly Bottle 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15693200 Leverantör Honeywell-Fluka Leverantörsnummer 310646100G
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
0.98
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1304-85-4
MDL-nummer MFCD00064844
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Bismuth(Iii) Subnitrate
Smältpunkt >500°C
Kvantitet 100 g
Linjär formel Bi5O(OH)9(NO3)4
UN-nummer UN1477
Formel vikt 1461.99g/mol
Procent renhet 98%
Förpackning Poly Bottle
Densitet 5.29g/cm3