Läs mer
Vismut(Iii) Subnitrat, Honeywell Fluka™
BIOPHARMA
Produktkod. 15680970 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Change view
Kvantitet:
250 g
1 kg
50 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
50kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15680970 1 kg 1kg
15690970 250 g 250g
15600980 50 kg 50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15680970 Leverantör Honeywell-Fluka Leverantörsnummer 103341KG
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Puriss., uppfyller analytisk specifikation av DAB , USP , 71-74 % Bi-basis (beräknat på torkat ämne)
  • Ledt branschen i över 65 år
  • Honeywell levererar nu Fluka™ oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen– med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1304-85-4
MDL-nummer MFCD00064844
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Bismuth(Iii) Subnitrate
Namnnotering Meets analytical specification of USP
Kvantitet 1 kg
Linjär formel Bi5O(OH)9(NO3)4
UN-nummer 1477
Formel vikt 1461.99g/mol
Kvalitet puriss.
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 71 to 74% Bi basis (calc. on dried substance)
Förpackning Plastflaska