Läs mer
Vismut(Iii) Subnitrat, Honeywell Fluka™
BIOPHARMA
Produktkod. 15690970 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Change view
Kvantitet:
250 g
1 kg
50 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
50kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15690970 250 g 250g
15680970 1 kg 1kg
15600980 50 kg 50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15690970 Leverantör Honeywell-Fluka Leverantörsnummer 10334250G
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Puriss., uppfyller analytisk specifikation av DAB , USP , 71-74 % Bi-basis (beräknat på torkat ämne)
  • Ledt branschen i över 65 år
  • Honeywell levererar nu Fluka™ oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen– med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1304-85-4
MDL-nummer MFCD00064844
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Bismuth(Iii) Subnitrate
Namnnotering Meets analytical specification of USP
Kvantitet 250 g
Linjär formel Bi5O(OH)9(NO3)4
UN-nummer 1477
Formel vikt 1461.99g/mol
Kvalitet puriss.
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 71 to 74% Bi basis (calc. on dried substance)
Förpackning Plastflaska