Läs mer
Bismut(III)sulfat, 99 %
Beskrivning
Förestringen av tujopsen med vismut(III)sulfat i karboxylsyror ger estrar i 30 %. Vismut(III)sulfat används som analysreagens och medicin, det används också inom läkemedelsindustrin. Det används för att bestämma andra metallsulfatsalter.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Förestringen av tujopsen med vismut(III)sulfat i karboxylsyror ger estrar i 30 %. Vismut(III)sulfat används som analysreagens och medicin, det används också inom läkemedelsindustrin. Det används för att bestämma andra metallsulfatsalter.
Löslighet Löslig i syra
, olöslig i vatten och etanol.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Bismuth(III) sulfate |
| Smältpunkt | 405 °C (dekomposition) |
| Kvantitet | 25 g |
| Densitet | 5.08 |
| Linjär formel | Bi2(SO4)3 |
| Merck Index | 14,1286 |
| Löslighetsinformation | Löslig i syra, olöslig i vatten och etanol. |
| Formel vikt | 706.13 |
| Procent renhet | 99% |
Säkerhet och hantering
- Bismuth(III) sulfate
- Varning
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H315-Irriterar huden.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
- P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P405-Förvaras inlåst.
- P501-Innehållet/behållaren lämnas till avfallshanteras enligt lokala / regionala / nationella / internationella föreskrifter..
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.