Läs mer
Vismut(III)sulfat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-7026166
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
Produktkod. 15433237
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar B22007.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 7787-68-0 | Bi2O12S3 | 706.13 g/mol
Förestringen av tujopsen med vismut(III)sulfat i karboxylsyror ger estrar i 30 %. Vismut(III)sulfat används som analysreagens och medicin, det används också inom läkemedelsindustrin. Det används för att bestämma andra metallsulfatsalter.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Förestringen av tujopsen med vismut(III)sulfat i karboxylsyror ger estrar i 30 %. Vismut(III)sulfat används som analysreagens och medicin, det används också inom läkemedelsindustrin. Det används för att bestämma andra metallsulfatsalter.
Löslighet Löslig i syra
, olöslig i vatten och etanol.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7787-68-0
Molekylformel Bi2O12S3
Molekylvikt (g/mol) 706.13
MDL-nummer MFCD00036140
InChI-nyckel BEQZMQXCOWIHRY-UHFFFAOYSA-H
Synonym bismuth sulfate, dibismuth trisulfate, bismuth trisulfate, sulfuric acid, bismuth 3+ salt 3:2, bismuth sulphate, bismuth sesquisulfate, bismuth sulfate mi, dibismuth tris sulphate, bismuth iii sulfate, 2bi.3so4
PubChem CID 198144
IUPAC-namn dibismut;trisulfat
LEDER [Bi+3].[Bi+3].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Bismuth(III) sulfate
Smältpunkt 405°C (decomposition)
Kvantitet 25 g
Linjär formel Bi2(SO4)3
Merck Index 14,1286
Löslighetsinformation Soluble in acid,insoluble in water and ethanol.
Formel vikt 706.13
Procent renhet 99%
Densitet 5.08
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Bismuth(III) sulfate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501-Innehållet/behållaren lämnas till .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.