Läs mer
Vismut(III)sulfid, 99,999% (metallbas), Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15452287
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15452287 250 g 250g
15442287 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15452287 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 045463.30
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1345-07-9 | Bi2S3 | 514.14 g/mol
Vismut(III)sulfid används främst i solceller, fotodiodsystem och infraröd spektroskopi. Det används också vid tillverkning av andra vismutföreningar, tillsatser för friskärande stål och mikroelektronikindustrin.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1345-07-9
Molekylformel Bi2S3
Molekylvikt (g/mol) 514.14
MDL-nummer MFCD00014204
InChI-nyckel YNRGZHRFBQOYPP-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-namn dibismut(3+)trisulfandiid
LEDER [S--].[S--].[S--].[Bi+3].[Bi+3]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Bismuth(III) sulfide
Färg Grå
Fysisk form Lump
Kvantitet 250 g
Analysprocentintervall 99.999% (Metals basis)
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 514.15
Densitet 7.7
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.