Läs mer
Bismuth(III) sulfide, 99%, pure
Produktkod. 15299926 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
2.5 kg
Förpackningsstorlek:
100g
2.5kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15299926 100 g 100g
15209936 500 g 500g
15289926 2.5 kg 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15299926 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 453991000
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1345-07-9 | Bi2S3 | 514.14 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Lämplig för utveckling av batterimaterial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1345-07-9
Molekylformel Bi2S3
Molekylvikt (g/mol) 514.14
MDL-nummer MFCD00014204
InChI-nyckel YNRGZHRFBQOYPP-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-namn dibismut(3+)trisulfandiid
LEDER [S--].[S--].[S--].[Bi+3].[Bi+3]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Bismuth(III) sulfide
Kvantitet 100 g
Analysprocentintervall 80.1 to 82.5% (Bi) (Complexometry)
Linjär formel Bi2S3
Merck Index 15,1287
Formel vikt 514.16
Procent renhet 99%
Kvalitet Ren
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.