Läs mer
Bismuth(III) tert-pentyloxide, 97+%
Produktkod. 11339567
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11339567 1 g 1g
11349567 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11339567 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 041203.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 124687-44-1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 124687-44-1
MDL-nummer MFCD00151666
Synonym Bismuth(III) tert-amylate; Bismuth(III) tert-pentoxide
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Bismuth(III) tert-pentyloxide
Smältpunkt 180°C (decomposition)
Färg Gray
Kokpunkt 63°C (at 10-4mmHg)(sublimation)
Linjär formel Bi(OC5H11)3
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN3181
Formel vikt 470.41
Procent renhet ≥97%
Fysisk form Powder
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Bismuth(III) tert-pentyloxide
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Brandfarligt fast ämne Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H228-Brandfarligt fast ämne.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.