Läs mer
Bismut(III) Trifluorometanesulfonat (3:1), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Bismuth(III) Trifluoromethanesulfonate (3:1) |
| CAS | 88189-03-1 |
| Molekylformel | C3BiF9O9S3 |
| Kvantitet | 10 g |
| Synonym | Bismuth Triflate, Bismuth Tris(trifluoromethanesulfonate), Bismuth(3+) Triflate, Bismuth(3+) Trifluoromethanesulfonate, Bismuth(III) Triflate, Bismuth(III) Trifluoromethanesulfonate, Trifluoromethanesulfonic Acid Bismuth(3+) Salt |
| InChI formel | InChI=1S/3CHF3O3S.Bi/c3*2-1(3,4)8(5,6)7;/h3*(H,5,6,7);/q;;;+3/p-3 |
| LEDER | [Bi+3].[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F |
| IUPAC-namn | Bismut; trifluorometansulfonat |
| Molekylvikt (g/mol) | 656.19 |
| Formel vikt | 655.8365 |