Läs mer
Bismut(III) Trifluorometanesulfonat (3:1), TRC
Produktkod. 30329515
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30329515 5 g
1 options
Produktkod. 30329515 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB4973205G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Bismuth(III) Trifluoromethanesulfonate (3:1)
CAS 88189-03-1
Molekylformel C3BiF9O9S3
Kvantitet 5 g
Synonym Bismuth Triflate, Bismuth Tris(trifluoromethanesulfonate), Bismuth(3+) Triflate, Bismuth(3+) Trifluoromethanesulfonate, Bismuth(III) Triflate, Bismuth(III) Trifluoromethanesulfonate, Trifluoromethanesulfonic Acid Bismuth(3+) Salt
InChI formel InChI=1S/3CHF3O3S.Bi/c3*2-1(3,4)8(5,6)7;/h3*(H,5,6,7);/q;;;+3/p-3
LEDER [Bi+3].[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F
IUPAC-namn Bismut; trifluorometansulfonat
Molekylvikt (g/mol) 656.19
Formel vikt 655.8365