Läs mer
Bismut(III) Trifluorometanesulfonat (3:1), TRC
Produktkod. 30329515
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30329515 5 g
1 options
Produktkod. 30329515 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB4973205G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kemiskt namn eller material Bismuth(III) Trifluoromethanesulfonate (3:1)
CAS 88189-03-1
Molekylformel C3BiF9O9S3
Kvantitet 5 g
Synonym Bismuth Triflate, Bismuth Tris(trifluoromethanesulfonate), Bismuth(3+) Triflate, Bismuth(3+) Trifluoromethanesulfonate, Bismuth(III) Triflate, Bismuth(III) Trifluoromethanesulfonate, Trifluoromethanesulfonic Acid Bismuth(3+) Salt
InChI formel InChI=1S/3CHF3O3S.Bi/c3*2-1(3,4)8(5,6)7;/h3*(H,5,6,7);/q;;;+3/p-3
LEDER [Bi+3].[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F
IUPAC-namn Bismut; trifluorometansulfonat
Molekylvikt (g/mol) 656.19
Formel vikt 655.8365
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.