Läs mer
Vismut(III)trifluormetansulfonat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-3523377 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
25g
5g
Produktkod. 10124823
Brand: Thermo Scientific Acros 387590050
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 88189-03-1 | C3BiF9O9S3 | 656.19 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 88189-03-1
Molekylformel C3BiF9O9S3
Molekylvikt (g/mol) 656.19
MDL-nummer MFCD02093669
InChI-nyckel NYENCOMLZDQKNH-UHFFFAOYSA-K
Synonym bismuth iii trifluoromethanesulfonate, bismuth triflate, bismuth trifluoromethanesulfonate, bismuth 3+ triflate, bismuth triflate mi, bismuth 3+ trifluoromethanesulfonate, bismuth tris trifluoromethanesulfonate, bismuth iii triflate, bismuth 3+ ion tritriflate
PubChem CID 9917655
IUPAC-namn vismut;trifluormetansulfonat
LEDER C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[O-].C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[O-].C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[O-].[Bi+3]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Bismuth(III) trifluoromethanesulfonate
Smältpunkt >300,0 °C
Färg Färglös
Fysisk form Vätska
Kvantitet 5 g
Analysprocentintervall 31.0 to 33% Bi (Complexometry)
Linjär formel Bi(OS(O2)CF3)3
Merck Index 15, 1292
Formel vikt 656.19
Procent renhet 98%
Infrarött spektrum Authentic
Förpackning Glasflaska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Bismuth(III) trifluoromethanesulfonate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.