Läs mer
Vismut(III)trifluormetansulfonat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11305515
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11305515 5 g 5g
11315515 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11305515 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L19687.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 88189-03-1 | C3BiF9O9S3 | 656.17 g/mol
Vismut(III)trifluormetansulfonat fungerar som en katalysator vid Friedel-Crafts acylering och cykloisomerisering av allene-enoletrar. Den beter sig som en direkt substitutionskatalysator och involverad i substitutionen av allyliska, propargyliska och bensylalkoholer med sulfonamider, karboxamider och karbamater. Vidare används det också i Mukaiyama aldol-reaktioner.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Vismut(III)trifluormetansulfonat fungerar som en katalysator vid Friedel-Crafts acylering och cykloisomerisering av allene-enoletrar. Den beter sig som en direkt substitutionskatalysator och involverad i substitutionen av allyliska, propargyliska och bensylalkoholer med sulfonamider, karboxamider och karbamater. Vidare används det också i Mukaiyama aldol-reaktioner.
Löslighet Löslig i
organisk acetonitril, dioxan, dimetylformamid och dimetylsulfoxid.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 88189-03-1
Molekylformel C3BiF9O9S3
Molekylvikt (g/mol) 656.17
MDL-nummer MFCD02093669
InChI-nyckel NYENCOMLZDQKNH-UHFFFAOYSA-K
Synonym bismuth iii trifluoromethanesulfonate, bismuth triflate, bismuth trifluoromethanesulfonate, bismuth 3+ triflate, bismuth triflate mi, bismuth 3+ trifluoromethanesulfonate, bismuth tris trifluoromethanesulfonate, bismuth iii triflate, bismuth 3+ ion tritriflate
PubChem CID 9917655
IUPAC-namn vismut;trifluormetansulfonat
LEDER C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[O-].C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[O-].C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[O-].[Bi+3]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Bismuth(III) trifluoromethanesulfonate
Smältpunkt >300°C
Linjär formel (CF3SO3)3Bi
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN3261
Känslighet Hygroscopic
Löslighetsinformation Soluble in organics acetonitrile,dioxane,dimethyl formamide and dimethyl sulfoxide.
Formel vikt 656.19
Procent renhet 99%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Bismuth(III) trifluoromethanesulfonate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1C
Faroangivelser
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.