Läs mer
Vismut Indium Bly Tenn eutektiskt göt, legering 136, 99,9% (metallbas), Thermo Scientific Chemicals
Beskrivning
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Bismuth Indium Lead Tin eutectic ingot |
| Namnnotering | Legering 136 |
| Smältpunkt | 58 °C |
| Genomsnittlig Mol. Wt. eller Mol. Wt. Räckvidd | Bi:In:Pb:Sn; 49:21:18:12 wt% |
| Kvantitet | 100 g |
| Odör | Luktfritt |
| Form | Ingot |
| Anteckningar om analysprocent | (metallbas) |
| MDL-nummer | MFCD00210606 |
| Procent renhet | 99.9% |
Säkerhet och hantering
- Bismuth Indium Lead Tin eutectic ingot, alloy 136
- Fara
- FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 1
- Reproduktionstoxicitet på eller via amning
- Reproduktionstoxicitet Kategorija 1A
- Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 1
- H360FD-Kan skada fertiliteten. Kan skada det ofödda barnet.
- H362-Kan skada spädbarn som ammas.
- H372-Orsakar organskador.
- H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
- P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
- MIXTURE LIST-Contain: Lead
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.