Läs mer
Bismut-indiumtenn-tacka (Field's metall)
Produktkod. 15412797
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
2 kg
Förpackningsstorlek:
100g
2kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15412797 100 g 100g
15422797 500 g 500g
15432797 2 kg 2kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15412797 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 046895.22
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 13-11-2026
Vismut Indium Tenngöt (Fields metall) används för pressgjutning och snabb prototypframställning. Den fungerar som ett alternativ till Woods metall som är en eutektisk legering av 50 % vismut, 26,7 % bly, 13,3 % tenn och 10 % kadmium i vikt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Bismuth Indium Tin ingot (Field's metal)
Genomsnittlig Mol. Wt. eller Mol. Wt. Räckvidd Bi:In:Sn; 32,5:51:16,5 wt%
Kvantitet 100 g
Form Ingot
Löslighetsinformation Olöslig i vatten.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.