Läs mer
Vismutgöt/knapp, ^=36 mm (1,4 tum) dia x 8 mm (0,3 tum) tjock, 99,9 % (metallbas), Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15404945
Change view
Kvantitet:
1 Pc.
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15404945 1 Pc. Varje
1 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 15404945 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 045102.KF
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-01-2027
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Bismuth ingot/button
Färg Grå
Namnnotering ≈36 mm (1,4 tum) i diameter x 8 mm (0,3 tum) tjock
CAS 7440-69-9
Kvantitet 1 Pc.
Odör Luktfritt
Vikt ≈60g per styck
Form Pjäser
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
Molekylformel Bi
MDL-nummer MFCD00134033
Synonym bismuth, elemental, unii-u015tt5i8h, powder, iii ion, shot, elongated, rod, 12.7mm 0.5in dia, atom, needles, pieces, rod
InChI-nyckel JCXGWMGPZLAOME-UHFFFAOYSA-N
LEDER [Bi]
IUPAC-namn vismut
Molekylvikt (g/mol) 208.98
PubChem CID 5359367
ChEBI CHEBI:33301
Procent renhet 99.9%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.