Läs mer
Bismuth Lead Tin Cadmium ingot (Wood's metal)
Produktkod. 11357528
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
2 kg
Förpackningsstorlek:
100g
2kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11357528 100 g 100g
11367528 500 g 500g
11347528 2 kg 2kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11357528 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 033218.22
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 8049-22-7 | Cd12Sn2 | 1586.388 g/mol
Träs metall är användbar som lågsmältande lod, lågtemperaturgjutmetall, högtemperaturkopplingsvätska i värmebad och som eldsmält ventilelement i brandsprinklersystem i byggnader. Det används också som fyllmedel vid bockning av tunnväggiga metallrör.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 8049-22-7
Molekylformel Cd12Sn2
Molekylvikt (g/mol) 1586.388
MDL-nummer MFCD00198175
InChI-nyckel OIBLPQFTAJDRMC-UHFFFAOYSA-N
Synonym lambda∼2∼-stannane-cadmium 1/6
PubChem CID 71434152
IUPAC-namn kadmium;tenn
LEDER [Cd].[Cd].[Cd].[Cd].[Cd].[Cd].[Cd].[Cd].[Cd].[Cd].[Cd].[Cd].[Sn].[Sn]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Bismuth Lead Tin Cadmium ingot (Wood's metal)
Färg Grå
Smältpunkt 71°C
Genomsnittlig Mol. Wt. eller Mol. Wt. Räckvidd Bi:Pb:Sn:Cd; 50:25:12.5:12.5 wt%
Kvantitet 100 g
Odör Odorless
Form Ingot
Anteckningar om analysprocent (Träs metall)
UN-nummer UN3077
Löslighetsinformation Insoluble in water.
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Bismuth Lead Tin Cadmium ingot (Wood's metal)
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 2
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 1
  • Cancerogenitet Kategorija 1B
  • Reproduktionstoxicitet på eller via amning
  • Mutagenitet i könsceller Kategorija 2
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 1A
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 1
Faroangivelser
  • H330-Dödligt vid inandning.
  • H341-Misstänks kunna orsaka genetiska defekter.
  • H350-Kan orsaka cancer.
  • H360FD-Kan skada fertiliteten. Kan skada det ofödda barnet.
  • H362-Kan skada spädbarn som ammas.
  • H372-Orsakar organskador.
  • H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Lead, Cadmium
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.