Läs mer
Vismut Bly Tenngöt (Roses metall), Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-7051126
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
Produktkod. 11378498
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 040516.22
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 56001-37-7 | C10H14N5Na2O14P3 | 567.14 g/mol
Roses metall användes som droppvätska, eftersom den har en låg smältpunkt (e460 K). Roses metall används som prov i datorstyrd diffraktometer.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 56001-37-7
Molekylformel C10H14N5Na2O14P3
Molekylvikt (g/mol) 567.14
MDL-nummer MFCD03410297
InChI-nyckel FIZIYLKEXVIRHJ-KHRSEZDTNA-L
Synonym guanosine 5'-triphosphate, guanosine-5'-triphosphate disodium salt dihydrate gtp, guanosine-triphosphate, guanosine 5'-triphosphate 4-, gtp 4-, 2r,3s,4r,5r-5-2-amino-6-hydroxy-9h-purin-9-yl-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl methyl phosphonato oxy phosphonatooxy phosphinate, 2r,3s,4r,5r-5-2-amino-6-oxo-3h-purin-9-yl-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl methoxy-oxidophosphoryl oxy-oxidophosphoryl phosphate
PubChem CID 131676145
IUPAC-namn ({[(2R,3S,4R,5R)-5-(2-amino-6-oxo-6,9-dihydro-3H-purin-9-yl)-3,4-dihydroxioxolan-2-yl]metylfosfonato}oxi)(fosfonatooxi)fosfinat
LEDER [Na+].[Na+].NC1=NC2=C(N=CN2[C@@H]2O[C@H](COP([O-])(=O)OP([O-])(=O)OP(O)(O)=O)[C@@H](O)[C@H]2O)C(=O)N1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Bismuth Lead Tin ingot (Rose's metal)
Smältpunkt 95°C to 96°C
Genomsnittlig Mol. Wt. eller Mol. Wt. Räckvidd Bi:Pb:Sn; 50:25:25 wt%
Kvantitet 100 g
Form Melting Alloy
Anteckningar om analysprocent (Roses metall)
Löslighetsinformation Insoluble in water.
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Bismuth Lead Tin ingot (Rose's metal)
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 1A
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 1
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H360Df-Kan skada det ofödda barnet. Misstänks kunna skada fertiliteten.
  • H373-Kan orsaka organskador.
  • H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
  • P501-Innehållet/behållaren lämnas till .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.