Läs mer
Bismutnitrat pentahydrat, TRC
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | Bismuth Nitrate Pentahydrate |
| CAS | 10035-06-0 |
| Kvantitet | 1 g |
| Molekylformel | BiH13N3O14 |
| Synonym | Bismuth(3+) Salt Nitric Acid Hydrate (3:1:5), Bismuth(3+) Salt Nitric Acid Pentahydrate (3:1:5), Bismuth Trinitrate Pentahydrate, Bismuth(III) Nitrate Pentahydrate, Granions de Bismuth |
| InChI formel | InChI=1S/Bi.3NO3.5H2O/c;3*2-1(3)4;;;;;/h;;;;5*1H2/q+3;3*-1;;;;; |
| LEDER | O.O.O.O.O.[Bi+3].[O-][N+](=O)[O-].[O-][N+](=O)[O-].[O-][N+](=O)[O-] |
| IUPAC-namn | Bismut; trinitrat; pentahydrat |
| Molekylvikt (g/mol) | 488.1 |
| Formel vikt | 484.9967 |