Läs mer
Bismutnitrat pentahydrat, TRC
Produktkod. 30335157
Change view
Kvantitet:
50 g
Produktkod. Kvantitet
30335157 50 g
1 options
Produktkod. 30335157 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB49730050G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Bismuth Nitrate Pentahydrate
CAS 10035-06-0
Kvantitet 50 g
Molekylformel BiH13N3O14
Synonym Bismuth(3+) Salt Nitric Acid Hydrate (3:1:5), Bismuth(3+) Salt Nitric Acid Pentahydrate (3:1:5), Bismuth Trinitrate Pentahydrate, Bismuth(III) Nitrate Pentahydrate, Granions de Bismuth
InChI formel InChI=1S/Bi.3NO3.5H2O/c;3*2-1(3)4;;;;;/h;;;;5*1H2/q+3;3*-1;;;;;
LEDER O.O.O.O.O.[Bi+3].[O-][N+](=O)[O-].[O-][N+](=O)[O-].[O-][N+](=O)[O-]
IUPAC-namn Bismut; trinitrat; pentahydrat
Molekylvikt (g/mol) 488.1
Formel vikt 484.9967