Läs mer
Bismuth Potassium Iodide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Bismuth Potassium Iodide |
| CAS | 41944-01-8 |
| Molekylformel | BiI7K4 |
| Kvantitet | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/Bi.7HI.4K/h;7*1H;;;;/q+3;;;;;;;;4*+1/p-7 |
| LEDER | [K+].[K+].[K+].[K+].[I-].[I-].[I-].[I-].[I-].[I-].[I-].[Bi+3] |
| IUPAC-namn | bismuth;tetrapotassium;heptaiodide |
| Molekylvikt (g/mol) | 1253.7 |
| Formel vikt | 1253.1665 |