missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Bismuth Standard: Bi @ 1000 μg/g in Hydrocarbon Oil, VHG™

Produktkod. 17987309
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
50 g
200 g
800 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17987309 200 g
17939049 800 g
17909369 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 17987309 Leverantör VHG Labs Leverantörsnummer VHGOBI1000200G

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.

VHG Labs offers ISO 17034 metallo-organic and aqueous inorganic certified reference materials for oil, fuel, and coolant analysis as well as a variety of certified standards for environmental, pharmaceutical, and industrial applications

Bismuth Standard: Bi @ 1000 μg/g in Hydrocarbon Oil
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Bismuth
CAS 7440-69-9
Metoder ICP/XRF/RDE
Analyt- eller komponentnamn Bismuth
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel Bi
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Bismuth, elemental
InChI formel InChI=1S/Bi
LEDER [Bi]
IUPAC-namn bismuth
Lösningsmedel eller matris 75 cSt Mineral Oil
Molekylvikt (g/mol) 208.98
Kvantitet 200 g
Formel vikt 208.98 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.