Läs mer
Bismuth subgallate hydrate
Produktkod. 11401227
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11401227 100 g 100g
11411227 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11401227 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B24187.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 342406-26-2 | C7H5BiO6 | 394.09 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 342406-26-2
Molekylformel C7H5BiO6
Molekylvikt (g/mol) 394.09
MDL-nummer MFCD00044980
InChI-nyckel JAONZGLTYYUPCT-UHFFFAOYSA-K
Synonym bismuth subgallate, wismutgallathydroxid, dermatol, bismuth gallate, dermatol puder, bismuth subgallas, bismutum subgallicum, basic bismuth gallate, gallic acid bismuth basic salt, wismutgallat, basisches
PubChem CID 16682999
IUPAC-namn 4-hydroxi-1,3,2$l^{2}-bensodioxabismole-6-karboxylsyra;hydrat
LEDER O[Bi]1OC2=C(O1)C(O)=CC(=C2)C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Bismuth subgallate hydrate
Kvantitet 100 g
Formel vikt 394.10 (Anhydrous)
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.