Läs mer
Bismuth Subgallate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Bismuth Subgallate |
| CAS | 99-26-3 |
| Molekylformel | C7H5BiO6 |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | 2,7-Dihydroxy-1,3,2-benzodioxabismole-5-carboxylic Acid, Basic Bismuth Gallate, Bismuth Gallate Basic, Bismuth(III) Subgallate, Dermatol, Devrom |
| InChI formel | InChI=1S/C7H6O5.Bi.H2O/c8-4-1-3(7(11)12)2-5(9)6(4)10;;/h1-2,8-10H,(H,11,12);;1H2/q;+3;/p-3 |
| LEDER | O[Bi]1Oc2cc(cc(O)c2O1)C(=O)O |
| IUPAC-namn | 2,4-dihydroxy-1,3,2-benzodioxabismole-6-carboxylic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 394.09 |
| Formel vikt | 393.989 |