Läs mer
Vismut Subnitrat EU Farmakopé, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Produktkod. 12990364 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
500 mL
Förpackningsstorlek:
500ml
Produktkod. Kvantitet unitSize
12990364 500 mL 500ml
1 options
Produktkod. 12990364 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer RP 031 500
Farmakopéreagenser är avsedda att användas i farmakopétester och monografier, producerade under en GMP kompatibla ISO 9001 kvalitetsledningssystem enligt relevant farmakopéspecifikation, med användning av farmakopéns reagenskvalitetskomponenter och vatten som uppfyller relevanta farmakopémonografikrav för renat vatten. Vissa farmakopéstandarder är också ackrediterade enligt ISO 17025 och ISO Guide 43.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Bismuth subnitrate solution.
Förpackning Ampull
CAS 28434-01-7
Anteckningar om renhetsgrad EU Ph Ref: 1011502
Molekylformel C22H26O3
Koncentration 10 μg/mL
InChI-nyckel VEMKTZHHVJILDY-UXHICEINSA-N
LEDER CC(=CC1C(C1(C)C)C(=O)OCC2=COC(=C2)CC3=CC=CC=C3)C
IUPAC-namn (5-bensylfuran-3-yl)metyl (lR,3R)-2,2-dimetyl-3-(2-metylprop-1-enyl)cyklopropan-1-karboxylat
Molekylvikt (g/mol) 338.447
PubChem CID 162381
Kvantitet 500 mL
ChEBI CHEBI:39280
Kvalitet Eu. Ph.
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Bismuth subnitrate solution. European Pharmacopoeia Ref: 1011502
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: nitric acid