Läs mer
Bismuth Subnitrate, TRC
Produktkod. 30341930
Change view
Kvantitet:
10 g
Produktkod. Kvantitet
30341930 10 g
1 options
Produktkod. 30341930 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB49728510G
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Bismuth Subnitrate
CAS 1304-85-4
Kvantitet 10 g
Molekylformel Bi H O2 . 4 Bi H2 N O5
Synonym Bismuth subnitrate, Bismuth hydroxide nitrate oxide (Bi5O(OH)9(NO3)4) (8CI), Basic Bismuth Nitrate, Bismuth Magistery, Bismuth Oxynitrate, Bismuth Subnitrate, Bismuth Subnitricum, Bismuth white, Bismuthyl Nitrate, Blanc de Fard, C.I. 77169, C.I. Pigment White 17, Cosmetic White, Flake White, Magistery of bismuth, Novismuth, OrbeSeal, Pigment White 17, Roter, Snowcal 5SW, Spanish White, Vicalin, Vikaline
InChI formel InChI=1S/5Bi.4NO3.9H2O.O/c;;;;;4*2-1(3)4;;;;;;;;;;/h;;;;;;;;;9*1H2;/q+1;4*+3;4*-1;;;;;;;;;;/p-9
LEDER O[Bi]=O.O[Bi](O)O[N+](=O)[O-].O[Bi](O)O[N+](=O)[O-].O[Bi](O)O[N+](=O)[O-].O[Bi](O)O[N+](=O)[O-]
IUPAC-namn dihydroxybismuthanyl nitrate;hydroxy(oxo)bismuthane
Molekylvikt (g/mol) 1461.99
Formel vikt 1461.8728