Läs mer
Bismuth Subnitrate, TRC
Produktkod. 30342218
Change view
Kvantitet:
25 g
Produktkod. Kvantitet
30342218 25 g
1 options
Produktkod. 30342218 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB49728525G
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Bismuth Subnitrate
Kvantitet 25 g
Molekylformel Bi H O2 . 4 Bi H2 N O5
Synonym Bismuth subnitrate, Bismuth hydroxide nitrate oxide (Bi5O(OH)9(NO3)4) (8CI), Basic Bismuth Nitrate, Bismuth Magistery, Bismuth Oxynitrate, Bismuth Subnitrate, Bismuth Subnitricum, Bismuth white, Bismuthyl Nitrate, Blanc de Fard, C.I. 77169, C.I. Pigment White 17, Cosmetic White, Flake White, Magistery of bismuth, Novismuth, OrbeSeal, Pigment White 17, Roter, Snowcal 5SW, Spanish White, Vicalin, Vikaline
InChI formel InChI=1S/5Bi.4NO3.9H2O.O/c;;;;;4*2-1(3)4;;;;;;;;;;/h;;;;;;;;;9*1H2;/q+1;4*+3;4*-1;;;;;;;;;;/p-9
LEDER O[Bi]=O.O[Bi](O)O[N+](=O)[O-].O[Bi](O)O[N+](=O)[O-].O[Bi](O)O[N+](=O)[O-].O[Bi](O)O[N+](=O)[O-]
IUPAC-namn dihydroxybismuthanyl nitrate;hydroxy(oxo)bismuthane
Molekylvikt (g/mol) 1461.99
Formel vikt 1461.8728