Läs mer
Bismutsubsalicylat, 96 %
Produktkod. 11393978
Change view
Kvantitet:
250 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11393978 1 kg 1kg
11383978 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11393978 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 040395.A1
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
CAS: 14882-18-9 | C7H6BiO4 | 363,101 g/mol
För att ge pärlemorfärgad yta till cellulosabaserade, polystyren- och fenolformaldehydhartser. Typisk kranbulkdensitet 0,43g/cm^3Bismuthsubsalicylat används för att behandla tillfälliga besvär i magen och mag-tarmkanalen, såsom diarré, matsmältningsbesvär, halsbränna och illamående. Det fungerar också som en antacida. Det övas för att minska antalet tarmrörelser och för att göra avföringen fastare. Det används också för att minska inflammation i tarmen. Det används vidare i tillväxtmedier för selektiv isolering av mikroorganismer.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 14882-18-9
Molekylformel C7H6BiO4
Molekylvikt (g/mol) 363.101
MDL-nummer MFCD00085368
InChI-nyckel QBWLKDFBINPHFT-UHFFFAOYSA-L
Synonym bismuth subsalicylate, bismuth oxysalicylate, wismutsubsalicylat, bismuth oxide salicylate, stabisol, vismut, bismuthi subsalicylas, spiromak forte, pepto-bismol, bismutum subsalicylicum
PubChem CID 16682734
IUPAC-namn 1,3,2$1^{2}-bensodioxabismin-4-on;hydrat
LEDER C1=CC=C2C(=C1)C(=O)O[Bi]O2.O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Bismuth subsalicylate
Färg Vitt
Fysisk form Pulver
Kvantitet 1 kg
Odör Luktfritt
Utseende Vitt pulver
Analysprocentintervall 96%
Löslighetsinformation Praktiskt taget olöslig i vatten, alkohol Löslig i syra och alkali. Olöslig i kallt vatten, etanol, dietyleter och n-oktanol.
Formel vikt 362.09
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.