Läs mer
Bismutsubsalicylat, TRC
Product Code. 30136393
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
50 mg
250 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kvantitet
30136393 250 mg
30009200 1 g
30006675 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 30136393 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCB497290250MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 14882-18-9
Molekylformel C7 H5 Bi O4
Molekylvikt (g/mol) 362.09
Synonym Bismuth subsalicylate, 2-hydroxy-4H-1,3,2-Benzodioxabismin-4-one, (2-Hydroxybenzoato-O1,O2)oxobismuth,, Oxo(salicylato)bismuth, Basic Bismuth Salicylate, Bismogenol Tosse Inj., Bismuth Oxysalicylate, Bismuth Subsalicylate, Peptosil;
IUPAC-namn 2-hydroxy-1,3,2-bensodioxabismin-4-ett
LEDER O[Bi]1OC(=O)c2ccccc2O1
Specifications
Kemiskt namn eller material Bismuth Subsalicylate
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 250 mg
InChI formel InChI=1S/C7H6O3.Bi.H2O/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9)10;;/h1-4,8H,(H,9,10);;1H2/q;+3;/p-3
Formel vikt 361.9992
Procent renhet >95%