Läs mer
Bismuth titanium isopropoxide, 5% w/v in isopropanol, Thermo Scientific™
Produktkod. 11390048
Change view
Kvantitet:
25 mL
100 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
25ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11390048 25 mL 25ml
11380048 100 mL 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11390048 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 042839.AC
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Preparation of thin film mixed oxides of Ti and Bi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
  • Packaged under Argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 338391-61-0
Molekylformel C21H49BiO7Ti
MDL-nummer MFCD01865878
Synonym bismuthane titanium, bismuth-titanium 1/1, bismuth, compd. with titanium 1:1, bismuth titanium isopropoxide w/v in isopropanol, bismuth titanium isopropoxide w/v in isopropanol, packaged under argon in resealable chemseal bottles
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Bismuth titanium isopropoxide
Färg Yellow
Linjär formel BiTi[OCH(CH3)2]7
Kvantitet 25 mL
UN-nummer UN1219
Känslighet Moisture sensitive
Formel vikt 670.48
Fysisk form Liquid
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Bismuth titanium isopropoxide, 5% w/v in isopropanol
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501-Innehållet/behållaren lämnas till avfallshanteras enligt lokala / regionala / nationella / internationella föreskrifter..
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Bismuth titanium isopropoxide