Läs mer
Vismuttitanoxid, 99,9 % (metallbas), Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11308818
Kvantitet:
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
250g
50g
Produktkod. 11308818
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 041669.30
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 12233-34-0 | Bi2O11Ti4 | 785.418 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 12233-34-0
Molekylformel Bi2O11Ti4
Molekylvikt (g/mol) 785.418
MDL-nummer MFCD01310393
InChI-nyckel TZQKEPWGUIJJIY-UHFFFAOYSA-N
Synonym tetraoxo-2,4,6,8,10-pentaoxa-1,11-dibisma-3,5,7,9-tetratitanaundecane-1,11-dione
PubChem CID 56846076
IUPAC-namn oxo-oxobismutanyloxi-[oxo-[oxo-(oxo(oxobismutanyloxi)titanio)oxytitanio]oxytitanio]oxytitan
LEDER O=[Ti](O[Ti](=O)O[Ti](=O)O[Bi]=O)O[Ti](=O)O[Bi]=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Bismuth titanium oxide
Fysisk form Pulver
Kvantitet 250 g
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
Formel vikt 785.42
Procent renhet 99.9%
Odör Odorless
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.