Läs mer
Vismut volframoxid, 99,9 % (metallbas), Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11364817
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11364817 100 g 100g
11354817 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11364817 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 041854.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 13595-87-4 | Bi2O12W3 | 1161.469 g/mol
Fungerar som en fotokatalysator som drivs av synligt ljus.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13595-87-4
Molekylformel Bi2O12W3
Molekylvikt (g/mol) 1161.469
MDL-nummer MFCD00046190
InChI-nyckel DWNBMQNJXHTBPG-UHFFFAOYSA-N
Synonym bismuth tungstate, bismuth tungsten oxide, 2bi.3wo4, dibismuth 3+ ion tritungstate, dibismuth;dioxido dioxo tungsten, dibismuth 3+ tritungstate, bismuth tungsten oxide, powder,-200 mesh trace metals basis
PubChem CID 22234745
IUPAC-namn dibismut;dioxido(dioxo)volfram
LEDER [O-][W](=O)(=O)[O-].[O-][W](=O)(=O)[O-].[O-][W](=O)(=O)[O-].[Bi+3].[Bi+3]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Bismuth tungsten oxide
Fysisk form Pulver
Kvantitet 100 g
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 1161.48
Procent renhet 99.9%
Odör Odorless
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.