Läs mer
Bismutvanadiumoxid, 99,9 % (metallbas)
Produktkod. 11343618
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11343618 100 g 100g
11333618 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11343618 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 039220.22
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 14059-33-7 | BiO4V | 323,918 g/mol
Vismutvanadinoxid används som pigment på grund av dess döljande kraft. Den finner också användning i färger, beläggningar, plast- och gummiprodukter.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 14059-33-7
Molekylformel BiO4V
Molekylvikt (g/mol) 323.918
MDL-nummer MFCD00064836
InChI-nyckel YNOWMDYNXXVJMC-UHFFFAOYSA-N
Synonym Bismuth vanadate
PubChem CID 20243764
IUPAC-namn vismut; trioxido(oxo)vanadin
LEDER [O-][V](=O)([O-])[O-].[Bi+3]
Specifica
Kemiskt namn eller material Bismuth vanadium oxide
Färg Röd till gul
Fysisk form Pulver
Kvantitet 100 g
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
UN-nummer UN3285
Löslighetsinformation Löslig i syror; Olöslig i vatten.
Formel vikt 323
Procent renhet 99.9%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.