Läs mer
Bisnorcholenaldehyde, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Bisnorcholenaldehyde |
| CAS | 3986-89-8 |
| Molekylformel | C22H32O2 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | (20S)-3-Oxo-pregn-4-ene-20-carboxaldehyde, 3-Oxo-pregn-4-ene-20alpha-carboxaldehyde, (20S)-3-Oxopregn-4-ene-20-carboxaldehyde, 3-Oxo-23,24-dinorchol-4-en-22-al, 3-Oxopregn-4-ene-20-carboxaldehyde, Dinorcholenaldehyde, NSC 9738, U 3687 |
| InChI formel | InChI=1S/C22H32O2/c1-14(13-23)18-6-7-19-17-5-4-15-12-16(24)8-10-21(15,2)20(17)9-11-22(18,19)3/h12-14,17-20H,4-11H2,1-3H3/t14-,17+,18-,19+,20+,21+,22-/m1/s1 |
| LEDER | C[C@H](C=O)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C |
| IUPAC-namn | (2S)-2-[(8S,9S,10R,13S,14S,17R)-10,13-dimethyl-3-oxo-1,2,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl]propanal |
| Molekylvikt (g/mol) | 328.49 |
| Formel vikt | 328.2402 |