missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Bisnortilidine, TRC

Produktkod. 30333735
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30333735 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30333735 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB50885010MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.

Begär ett pris för denna vara här.

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Bisnortilidine
CAS 53948-51-9
Molekylformel C15H19NO2
Kvantitet 10 mg
Synonym (1R,2S)-rel-2-Amino-1-phenyl-3-cyclohexene-1-carboxylic Acid Ethyl Ester, trans-(+/-)-2-Amino-1-phenyl-3-cyclohexene-1-carboxylic Acid Ethyl Ester
InChI formel InChI=1S/C15H19NO2/c1-2-18-14(17)15(11-7-6-10-13(15)16)12-8-4-3-5-9-12/h3-6,8-10,13H,2,7,11,16H2,1H3/t13-,15+/m0/s1
LEDER CCOC(=O)[C@]1(CCC=C[C@@H]1N)C2=CC=CC=C2
IUPAC-namn ethyl (1R,2S)-2-amino-1-phenylcyclohex-3-ene-1-carboxylate
Molekylvikt (g/mol) 245.32
Formel vikt 245.1416
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.