Läs mer
Bisoctrizole, MedChemExpress
Produktkod. 16418496
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
16418496 100 mg
1 options
Produktkod. 16418496 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYB0897
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress Bisoctrizole is a broad-spectrum ultraviolet radiation absorber, absorbing UVB as well as UVA rays; also reflects and scatters UV.
Bisoctrizole is a broad-spectrum ultraviolet radiation absorber, absorbing UVB as well as UVA rays
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Bisoctrizole
CAS 103597-45-1
Färg Off-White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C41H50N6O2
Kvantitet 100 mg
Löslighetsinformation Acetone : 1 mg/mL (1.52 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C) ∣DMSO : 1 mg/mL (1.52 mM; Need ultrasonic)
LEDER OC1=C(N2N=C3C(C=CC=C3)=N2)C=C(C(C)(C)CC(C)(C)C)C=C1CC4=CC(C(C)(C)CC(C)(C)C)=CC(N5N=C6C(C=CC=C6)=N5)=C4O
Molekylvikt (g/mol) 658.87
Formel vikt 658.87
Procent renhet 98.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid