Läs mer
Bisotrizol, Mikromol™
Beskrivning
Bisotrisol
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Bisoctrizole |
| CAS | 103597-45-1 |
| Analyt- eller komponentnamn | Bisoctrizole |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C41 H50 N6 O2 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Synonym | 2,2'-Methylenebis[6-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol, 2,2'-Methylenebis(4-tert-octyl-6-benzotriazol-2-ylphenol), 2,2'-Methylenebis[4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)-6-(2H-benzotriazol-2-yl)phenol], 2,2'-Methylenebis[4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)-6-benzotriazol-2-ylphenol], 2,2'-Methylenebis[4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)-6-benzotriazolylphenol], 2,2'-Methylenebis[6-(2-benzotriazolyl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol], 2,2'-Methylenebis[6-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol], 2,2'-Methylenebis[6-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-tert-octylphenol], ADK Stab LA 31, ADK Stab LA 31R, ADK Stab LA 31RG, ADK-ARKLS LA 31, Adekastab LA 31, Bis[2-hydroxy-5-tert-octyl-3-(benzotriazol-2-yl)phenyl]methane, Bisoctrizole, Bisoctyltriazole, Chiguard 5431, Eversorb 78, FAT 75'634, JF 832, LA 31, LA 31RG, MBBT, Mark LA 31, Methylenebis(2-hydroxy-3-(benzotriazol-2-yl)-5-tert-octylphenyl), Mixxim ADK LA 31, Mixxim BB 100, Tinosorb M, Tinuvin 360, UV 360, ZINC 11677911 |
| InChI formel | InChI=1S/C41H50N6O2/c1-38(2,3)24-40(7,8)28-20-26(36(48)34(22-28)46-42-30-15-11-12-16-31(30)43-46)19-27-21-29(41(9,10)25-39(4,5)6)23-35(37(27)49)47-44-32-17-13-14-18-33(32)45-47/h11-18,20-23,48-49H,19,24-25H2,1-10H3 |
| LEDER | CC(C)(C)CC(C)(C)c1cc(Cc2cc(cc(c2O)n3nc4ccccc4n3)C(C)(C)CC(C)(C)C)c(O)c(c1)n5nc6ccccc6n5 |
| IUPAC-namn | 2-(benzotriazol-2-yl)-6-[[3-(benzotriazol-2-yl)-2-hydroxy-5-(2,4,4-trimetylpentan-2-yl)fenyl]metyl]-4-(2,4,4-trimetylpentan-2-yl)fenol |
| Visa mer |