Läs mer
Bisoctyl Dimethyl Ammonium Chloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Dimethyldioctylammonium chloride |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 2.5 g |
| Synonym | 1-Octanaminium, N,N-dimethyl-N-octyl-, chloride (9CI) |
| InChI formel | InChI=1S/C18H40N.ClH/c1-5-7-9-11-13-15-17-19(3,4)18-16-14-12-10-8-6-2;/h5-18H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1 |
| Formel vikt | 305.2849 |
| Procent renhet | >95% |