Läs mer
Bisoprolol fumarat 1,0 mg/ml i metanol (som fri bas), LoGiCal
Produktkod. 30459175
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30459175 1 ml
1 options
Produktkod. 30459175 Leverantör LoGiCal Leverantörsnummer LGCAMP0460.0801
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
LoGiCal levererar certifierade referensmaterial som du kan lita på som prydliga, inbyggda lösningar och stabila isotopmärkta lösningar, med noggrann dokumentation och expertstöd. Från rättsmedicinska till kliniska laboratorier, välj LoGiCal för självförtroende, efterlevnad och analytisk excellens.
Bisoprolol fumarat 1,0 mg/ml i metanol (som fri bas)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Bisoprolol fumarate
CAS 104344-23-2
Analyt- eller komponentnamn Bisoprolol fumarate
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel 2 C18 H31 N O4 . C4 H4 O4
Koncentration 1 mg/mL
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Bisoprolol Fumarate, Bisoprolol hemifumarate
InChI formel InChI=1 S/2C18H31NO4.C4H4O4/c2*1-14(2)19-11-17(20)13-23-18-7-5-16(6-8-18)12-21-9-10-22-15(3)4;5-3(6)1-2-4(7)8/h2*5-8,14-15,17,19-20 H,9-13H2,1-4H3;1-2 H,(H,5,6)(H,7,8)/b;;2-1+
LEDER CC(C)NCC(O)COc1ccc(COCCOC(C)C)cc1.CC(C)NCC(O)COc2ccc(COCCOC(C)C)cc2.OC(=O)\C=C\C(=O)O
IUPAC-namn (E)-men-2-enedioinsyra; 1-(propan-2-ylamino)-3-[4-(2-propan-2-yloxyetoxymetyl)fenoxi]propan-2-ol
Lösningsmedel eller matris Methanol
Industry Type Forensics
Molekylvikt (g/mol) 766.9582
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 766.4616 g/mol