Läs mer
Bisoprolol Fumarat EP Föroreningar S, Mikromol™
Beskrivning
Bisoprolol Fumarat EP Föroreningar S
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Hydroxybenzaldehyde |
| CAS | 123-08-0 |
| Analyt- eller komponentnamn | 4-Hydroxybenzaldehyde |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C7 H6 O2 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | 4-Hydroxybenzaldehyde, Bisoprolol Fumarate Imp. S (EP), Bisoprolol Imp. S (EP), Bisoprolol Fumarate Impurity S, Bisoprolol Impurity S, p-Hydroxybenzaldehyde, 4-formylphenol, para-Hydroxybenzaldehyde |
| InChI formel | InChI=1S/C7H6O2/c8-5-6-1-3-7(9)4-2-6/h1-5,9H |
| LEDER | Oc1ccc(C=O)cc1 |
| IUPAC-namn | 4-hydroxybensaldehyd |
| Visa mer |