Läs mer
Bisoprolol Fumarat EP Föroreningar S, Mikromol™
Produktkod. 30460725
Change view
Kvantitet:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30460725 4 x 25 mg
17943026 25 mg
17902066 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30460725 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0460.1400254AMP
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
Bisoprolol Fumarat EP Föroreningar S, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Hydroxybenzaldehyde
CAS 123-08-0
Analyt- eller komponentnamn 4-Hydroxybenzaldehyde
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C7 H6 O2
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym 4-Hydroxybenzaldehyde, Bisoprolol Fumarate Imp. S (EP), Bisoprolol Imp. S (EP), Bisoprolol Fumarate Impurity S, Bisoprolol Impurity S, p-Hydroxybenzaldehyde, 4-formylphenol, para-Hydroxybenzaldehyde
InChI formel InChI=1S/C7H6O2/c8-5-6-1-3-7(9)4-2-6/h1-5,9H
Lösningstyp Snyggt
LEDER Oc1ccc(C=O)cc1
IUPAC-namn 4-hydroxybensaldehyd
Molekylvikt (g/mol) 122.12
Kvantitet 4 x 25 mg
Formel vikt 122,0368 g/mol