Läs mer
Bisoprolol fumarat, Mikromol™
Produktkod. 17993636
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
17993636 250 mg
1 options
Produktkod. 17993636 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0460.080250
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
Bisoprololfumarat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Bisoprolol fumarate
CAS 104344-23-2
Analyt- eller komponentnamn Bisoprolol fumarate
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel 2 C18 H31 N O4 . C4 H4 O4
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Bisoprolol Fumarate, Bisoprolol hemifumarate
InChI formel InChI=1S/2C18H31NO4.C4H4O4/c2*1-14(2)19-11-17(20)13-23-18-7-5-16(6-8-18)12-21-9-10-22-15(3)4;5-3(6)1-2-4(7)8/h2*5-8,14-15,17,19-20H,9-13H2,1-4H3;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;;2-1+
LEDER CC(C)NCC(O)COc1ccc(COCCOC(C)C)cc1.CC(C)NCC(O)COc2ccc(COCCOC(C)C)cc2.OC(=O)\C=C\C(=O)O
IUPAC-namn (E)-men-2-enedioinsyra; 1-(propan-2-ylamino)-3-[4-(2-propan-2-yloxyetoxymetyl)fenoxi]propan-2-ol
Molekylvikt (g/mol) 766.9582
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 766,4616 g/mol