Läs mer
Bisoprolol hemifumarat, TRC
Produktkod. 17993835
Change view
Kvantitet:
10 mg
25 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17993835 50 mg
17921875 25 mg
17924505 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 17993835 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB51050050MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 104344-23-2
Molekylformel 2 C18 H31 N O4 . C4 H4 O4
Molekylvikt (g/mol) 766.9582
Synonym 2-Propanol, 1-[4-[[2-(1-methylethoxy)ethoxy]methyl]phenoxy]-3-[(1-methylethyl)amino]-, (2E)-2-butenedioate (2:1) (salt) (9CI), 2-Propanol, 1-[4-[[2-(1-methylethoxy)ethoxy]methyl]phenoxy]-3-[(1-methylethyl)amino]-, (E)-2-butenedioate (2:1) (salt), 2-Propanol, 1-[4-[[2-(1-methylethoxy)ethoxy]methyl]phenoxy]-3-[(1-methylethyl)amino]-, (±)-, (E)-2-butenedioate (2:1) (salt) (8CI), Bisoprolol fumarate, Bisoprolol hemifumarate, Concor, Detensiel, EMD 33512, Emcor, Emvoncor, Eurtadal, Isoten, Maintate, Monocor, Soprol, Zebeta
IUPAC-namn (E)-men-2-enedioinsyra; 1-(propan-2-ylamino)-3-[4-(2-propan-2-yloxyetoxymetyl)fenoxi]propan-2-ol
LEDER CC(C)NCC(O)COc1ccc(COCCOC(C)C)cc1.CC(C)NCC(O)COc2ccc(COCCOC(C)C)cc2.OC(=O)\C=C\C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Bisoprolol fumarate
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 50 mg
InChI formel InChI=1S/2C18H31NO4.C4H4O4/c2*1-14(2)19-11-17(20)13-23-18-7-5-16(6-8-18)12-21-9-10-22-15(3)4;5-3(6)1-2-4(7)8/h2*5-8,14-15,17,19-20H,9-13H2,1-4H3;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;;2-1+
Formel vikt 766.4616
Procent renhet >95%