missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Bisoprolol, Mikromol™
Beskrivning
Bisoprolol
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Bisoprolol |
| CAS | 66722-44-9 |
| Analyt- eller komponentnamn | Bisoprolol |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C18 H31 N O4 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | Bisoprolol |
| InChI formel | InChI=1S/C18H31NO4/c1-14(2)19-11-17(20)13-23-18-7-5-16(6-8-18)12-21-9-10-22-15(3)4/h5-8,14-15,17,19-20H,9-13H2,1-4H3 |
| LEDER | CC(C)NCC(O)COc1ccc(COCCOC(C)C)cc1 |
| IUPAC-namn | 1-(propan-2-ylamino)-3-[4-(2-propan-2-yloxyethoxymethyl)phenoxy]propan-2-ol |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?