Läs mer
Bisphenol A-13C12, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Bisphenol A-13C12 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 2.5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H16O2/c1-15(2,11-3-7-13(16)8-4-11)12-5-9-14(17)10-6-12/h3-10,16-17H,1-2H3/i3+1,4+1,5+1,6+1,7+1,8+1,9+1,10+1,11+1,12+1,13+1,14+1 |
| Formel vikt | 240.1553 |
| Procent renhet | >95% |