Läs mer
Bisfenol A-2,2',6,6'-d4, TRC
Produktkod. 30333418
Change view
Kvantitet:
1 mg
Produktkod. Kvantitet
30333418 1 mg
1 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30333418 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB5195071MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Bisphenol A-2,2',6,6'-d4
CAS 102438-62-0
Molekylformel C15 D4 H12 O2
Kvantitet 1 mg
Synonym Phen-3,5-d2-ol, 4,4'-(1-methylethylidene)bis- (9CI), Bisphenol A-2,2',6,6'-d4, Bisphenol A-2,2',6,6'-D4, 4,4'-(1-Methylethylidene)bisphen-3,5-d2-ol
InChI formel InChI=1S/C15H16O2/c1-15(2,11-3-7-13(16)8-4-11)12-5-9-14(17)10-6-12/h3-10,16-17H,1-2H3/i3D,4D,5D,6D
LEDER [2H]c1cc(O)cc([2H])c1C(C)(C)c2c([2H])cc(O)cc2[2H]
IUPAC-namn 3,5-dideuterio-4-[2-(2,6-dideuterio-4-hydroxyfenyl)propan-2-yl]fenol
Molekylvikt (g/mol) 232.311
Formel vikt 232.1401