Läs mer
Bisfenol A, 97+%
Beskrivning
Bisfenol A är en viktig monomer som används vid tillverkning av polykarbonatplaster som används för att tillverka olika konsumtionsvaror som vattenflaskor, sportutrustning, medicinsk utrustning, glasögonlinser, hushållselektronik, cd-skivor (CD) och digitala mångsidiga skivor (DVD). Bisfenol A-innehållande epoxihartser används för att tillverka foder i vattenrör. Det används som en prekursor för att framställa flamskyddsmedel tetrabromobispheonl A, polysulfoner och polyeterketoner, som är antioxidanter i vissa mjukgörare. Det fungerar som en polymerisationshämmare i polyvinylklorid (PVC).
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Bisfenol A är en viktig monomer som används vid tillverkning av polykarbonatplaster som används för att tillverka olika konsumtionsvaror som vattenflaskor, sportutrustning, medicinsk utrustning, glasögon, hushållselektronik, cd-skivor (CD) och digitala mångsidiga skivor (DVD). Bisfenol A-innehållande epoxihartser används för att tillverka foder i vattenrör. Det används som en prekursor för att framställa flamskyddsmedel tetrabromobispheonl A, polysulfoner och polyeterketoner, som är antioxidanter i vissa mjukgörare. Det fungerar som en polymerisationshämmare i polyvinylklorid (PVC).
Löslighet
Löslig i vattenhaltig alkalisk lösning, ättiksyra, alkohol och aceton. Något löslig i koltetraklorid. Det har dålig löslighet i vatten.
Noter
Inkompatibel med syraanhydrider, syraklorider, starka baser och starka oxidationsmedel.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Bisphenol A |
| Smältpunkt | 153 °C till 158 °C |
| Kokpunkt | 200 °C (4 mmHg) |
| Flampunkt | 227 °C (440 °F) |
| Kvantitet | 250 g |
| Beilstein | 1107700 |
| Merck Index | 14,1297 |
| Löslighetsinformation | Löslig i vattenbaserad alkalisk lösning, ättiksyra, alkohol och aceton. Lätt löslig i koltetraklorid. Den har dålig löslighet i vatten. |
| Formel vikt | 228.29 |
| Procent renhet | ≥97% |
Säkerhet och hantering
- Bisphenol A
- Fara
- FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 1
- AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- Reproduktionstoxicitet Kategorija 1B
- Preobcutljivost koze Kategorija 1
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
- H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
- H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
- H360F-Kan skada fertiliteten.
- H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
- H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
- MIXTURE LIST-Contain: Bisphenol A
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.