Läs mer
Bisphenol A, 97+%
Produktkod. 11464093
Kvantitet:
250 g
1000 g
5000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
250g
5000g
Produktkod. 11464093
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A10324.0I
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 80-05-7 | C15H16O2 | 228.29 g/mol
Bisfenol A är en viktig monomer som används vid tillverkning av polykarbonatplaster som används för att tillverka olika konsumtionsvaror som vattenflaskor, sportutrustning, medicinsk utrustning, glasögonlinser, hushållselektronik, cd-skivor (CD) och digitala mångsidiga skivor (DVD). Bisfenol A-innehållande epoxihartser används för att tillverka foder i vattenrör. Det används som en prekursor för att framställa flamskyddsmedel tetrabromobispheonl A, polysulfoner och polyeterketoner, som är antioxidanter i vissa mjukgörare. Det fungerar som en polymerisationshämmare i polyvinylklorid (PVC).
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Bisfenol A är en viktig monomer som används vid tillverkning av polykarbonatplaster som används för att tillverka olika konsumtionsvaror som vattenflaskor, sportutrustning, medicinsk utrustning, glasögon, hushållselektronik, cd-skivor (CD) och digitala mångsidiga skivor (DVD). Bisfenol A-innehållande epoxihartser används för att tillverka foder i vattenrör. Det används som en prekursor för att framställa flamskyddsmedel tetrabromobispheonl A, polysulfoner och polyeterketoner, som är antioxidanter i vissa mjukgörare. Det fungerar som en polymerisationshämmare i polyvinylklorid (PVC).
Löslighet
Löslig i vattenhaltig alkalisk lösning, ättiksyra, alkohol och aceton. Något löslig i koltetraklorid. Det har dålig löslighet i vatten.
Noter
Inkompatibel med syraanhydrider, syraklorider, starka baser och starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 80-05-7
Molekylformel C15H16O2
Molekylvikt (g/mol) 228.29
MDL-nummer MFCD00002366
InChI-nyckel IISBACLAFKSPIT-UHFFFAOYSA-N
Synonym bisphenol a, 2,2-bis 4-hydroxyphenyl propane, 4,4'-isopropylidenediphenol, diphenylolpropane, bisphenol, diano, 4,4'-bisphenol a, 4,4'-propane-2,2-diyl diphenol, biphenol a, dian
PubChem CID 6623
ChEBI CHEBI:33216
IUPAC-namn 4-[2-(4-hydroxifenyl)propan-2-yl]fenol
LEDER CC(C)(C1=CC=C(O)C=C1)C1=CC=C(O)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Bisphenol A
Smältpunkt 153°C to 158°C
Kokpunkt 200°C (4 mmHg)
Flampunkt 227°C (440°F)
Kvantitet 5000 g
Beilstein 1107700
Merck Index 14,1297
Löslighetsinformation Soluble in aqueous alkaline solution,acetic acid,alcohol and acetone. Slightly soluble in carbon tetrachloride. It has poor solubility in water.
Formel vikt 228.29
Procent renhet ≥97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.