Läs mer
Bisphenol A acetate propionate, epoxy curative, EC-326, Thermo Scientific™
Produktkod. 15447215
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15447215 100 g 100g
15437215 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15447215 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 046441.22
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
  • Recommended for use as an epoxy curative to improve toughness, hydrophobicity, and hydrolytic stability
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1071466-57-3
Molekylformel C20H22O4
Molekylvikt (g/mol) 326.392
MDL-nummer MFCD22380701
InChI-nyckel VWMUCEDXVAQLNS-UHFFFAOYSA-N
Synonym bisphenol a acetate propionate, technical grade, bisphenol a acetate propionate, epoxy curative, ec-326, 4-2-4-acetyloxy phenyl propan-2-yl phenyl propanoate
PubChem CID 59317407
IUPAC-namn [4-[2-(4-acetyloxyphenyl)propan-2-yl]phenyl] propanoate
LEDER CCC(=O)OC1=CC=C(C=C1)C(C)(C)C2=CC=C(C=C2)OC(=O)C
Spezifikation
Kemiskt namn eller material Bisphenol A acetate propionate
Färg White to Yellow
Namnnotering Epoxy curative, EC-326
Fysisk form White to yellow solid
Kvantitet 100 g
Formel vikt 326.39
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.